5-Azacytidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
226620500 226620010
ACRO226620500EA 47.8 EUR InStock
ACRO226620500 ACRO226620010
5-Azacytidine 99%
5-Azacytidine
CAS No.: 320-67-2
Formule: C₈H₁₂N₄O₅
MW: 244,21 g/mol
Point de fusion: 228…230 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006539
Numéro CAS: 320-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité