Atropine sulphate monohydrate 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
226680100 226680250 226681000
ACRO226680100EA 48.7 EUR InStock
ACRO226680100 ACRO226680250 ACRO226681000
Atropine sulphate monohydrate 97+%
Atropine sulfate monohydrate
CAS No.: 5908-99-6
Formule: C₁₇H₂₃NO₃
MW: 676,82 g/mol
Point de fusion: >187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074815
Numéro CAS: 5908-99-6
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 2.0 to 4.0 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation -0.50° to +0.05° (25°C, 589 nm) (c=10, water) (on anhydrous basis)
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 % (On anhydrous basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité