Methacholine bromide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
226970050 226970250
ACRO226970050EA 62.6 EUR InStock
ACRO226970050 ACRO226970250
Methacholine bromide 99%
Methacholine bromide
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₈H₁₈BrNO₂
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011816
Numéro CAS: 333-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité