Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Polyvinylpolypyrrolidone, N-Vinyl-2-Pyrrolidone
227480250 227485000 227480010 227481000
ACRO227480250EA 36.9 EUR InStock
ACRO227480250 ACRO227485000 ACRO227480010 ACRO227481000
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
CAS No.: 25249-54-1
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,144 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149016
Numéro CAS: 25249-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Loss on drying ≤5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 5 to 8 (1 % in water)
Arsenic (As) ≤2 ppm
Nitrogen (N) 11 to 12.8 % (as is)
Impurity ≤5 ppm free vinyl pyrrolidone
Soluble matter ≤1 % (in water)
Peroxides ≤400 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité