L-Histidinol dihydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: L-Histidinol·2 HCl, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-1-ol dihydrochloride
228830010 228830050
ACRO228830010EA 115 EUR InStock
ACRO228830010 ACRO228830050
L-Histidinol dihydrochloride 99%
L-Histidinol dihydrochloride
CAS No.: 1596-64-1
Formule: C₆H₁₃Cl₂N₃O
MW: 214,09 g/mol
Point de fusion: 193…199 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078058
Numéro CAS: 1596-64-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -2.0° to -3.3° (20 °C, 589 nm) (c=2, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité