Patulin 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
228870100 228870250 228870050
ACRO228870100EA 370 EUR InStock
ACRO228870100 ACRO228870250 ACRO228870050
Patulin 99%
Patulin
CAS No.: 149-29-1
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,121 g/mol
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005858
Numéro CAS: 149-29-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Melting point 105 to 114°C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité