Urocanic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
228960050 228960250 228961000
ACRO228960050EA 60.7 EUR InStock
ACRO228960050 ACRO228960250 ACRO228961000
Urocanic acid 98%
Urocanic acid
CAS No.: 104-98-3
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 217…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005203
Numéro CAS: 104-98-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 220 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité