3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
229030010 229030050
ACRO229030010EA 121 EUR InStock
ACRO229030010 ACRO229030050
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride 98%
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Appearance: Off-white to beige Adhering powder
Formule: C₇H₁₂Cl₂N₂O
MW: 211,086 g/mol
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044695
Numéro CAS: 81012-99-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Adhering powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité