Methyl-ɑ-D-mannopyranoside 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO229251000EA 137 EUR InStock
ACRO229251000 ACRO229255000 ACRO229250250
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside 99+%
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Formule: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Point de fusion: 186…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063262
Numéro CAS: 617-04-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 196 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +77° to +81° (20 °C, 589 nm) (c=10, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité