Erioglaucine disodium salt, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO229730050EA 36.2 EUR InStock
ACRO229730050 ACRO229730250
Erioglaucine disodium salt, pur
Erioglaucine disodium salt
Appearance: Dark purple Crystalline powder
Formule: C₃₇H₃₄Na₂N₂O₉S₃
MW: 792,84 g/mol
Point de fusion: 283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012141
Numéro CAS: 3844-45-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 625 to 630 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.25
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1000 (at lambda max.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité