Trioxsalen 97.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4,5',8-Trimethylpsoralen, Trisoralen, TMP, 2,5,9-Trimethylfuro[3,2-g]benzopyran-7-one
229881000 229880010
ACRO229881000EA 40.8 EUR InStock
ACRO229881000 ACRO229880010
Trioxsalen 97.5%
Trioxsalen
CAS No.: 3902-71-4
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Point de fusion: 230…234 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005010
Numéro CAS: 3902-71-4
ONU: 1759
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 237 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 6 hrs)
HPLC ≥96.5 % (on dried substance)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité