1-Hydroxypyrene 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
232272500 232270010 232270500
ACRO232272500EA 236 EUR InStock
ACRO232272500 ACRO232270010 ACRO232270500
1-Hydroxypyrene 99+%
1-Hydroxypyrene
CAS No.: 5315-79-7
Formule: C₁₆H₁₀O
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044543
Numéro CAS: 5315-79-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité