Sodium-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate 50% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
232920250 232921000
ACRO232920250EA 26.1 EUR InStock
ACRO232920250 ACRO232921000
Sodium-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate 50% (p/p) dans l'eau
Sodium-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Appearance: Colorless to light yellow Solution
Formule: C₅H₆NNaO₃
Point d'ébullition: 109 °C
Densité: 1.27 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066984
Numéro CAS: 54571-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Solution
Water 47.5 to 52.5 % (K.F.)
Heavy metals ≤20 ppm
pH 6.8 to 7.4
Titration with HClO4 47.5 to 52.5 %
Arsenic (As) ≤2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité