4-Epitetracycline hydrochloride, can be used as a secondary standard
Fournisseur: Thermo Scientific
233121000 233125000
ACRO233121000EA 300 EUR InStock
ACRO233121000 ACRO233125000
4-Epitetracycline hydrochloride, can be used as a secondary standard
Étalons Étalons organiques
CAS No.: 23313-80-6
MDL No.: MFCD00865028
GHS Symbols: GHS07, GHS08,
Melting Point: 217 °C (D)
Appearance: Yellow Crystalline powder
Storage Temperature: Freezer
Signal word: Warning
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité