Anhydrotetracycline hydrochloride, can be used as a secondary standard
Fournisseur: Thermo Scientific
233131000 233135000
ACRO233131000EA 304 EUR InStock
ACRO233131000 ACRO233135000
Anhydrotetracycline hydrochloride, can be used as a secondary standard
Étalons Étalons organiques
Purity: ≥80 % (as is, calculated)
Melting Point: 223 °C (D)
MDL No.: MFCD00151453
GHS Symbols: GHS07, GHS08,
Signal word: Warning
Attention: Storage Temperature: Ambient
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité