Silver lactate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
233330100 233330050 233330500
ACRO233330100EA 162 EUR InStock
ACRO233330100 ACRO233330050 ACRO233330500
Silver lactate 96%
Silver lactate
CAS No.: 128-00-7
Formule: C₃H₅AgO₃
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043279
Numéro CAS: 15768-18-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité