Formic acid-[D2] 95% (99% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
233400100 233400010
ACRO233400100EA 418 EUR InStock
ACRO233400100 ACRO233400010
Formic acid-[D2] 95% (99% D) pour spectroscopie RMN
Formic acid-[D2]
CAS No.: 920-42-3
Formule: DCO₂D
Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 5.9 °C
Densité: 1.27 g/cm³
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037363
Numéro CAS: 920-42-3
ONU: 1779
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité