Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
235360050 235360010
ACRO235360050EA 252 EUR InStock
ACRO235360050 ACRO235360010
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₆H₉BrO₂
MW: 193,04 g/mol
Point d'ébullition: 86 °C (20 mmHg)
Densité: 1.38 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00031518
Numéro CAS: 17435-72-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité