L-Buthionine sulphoximine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO235520050EA 1200 EUR InStock
ACRO235520050 ACRO235520010
L-Buthionine sulphoximine 99%
L-Buthionine sulphoximine
Formule: C₈H₁₈N₂O₃S
MW: 222,303 g/mol
Point de fusion: 234…235 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067000
Numéro CAS: 83730-53-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité