Acide 2,6-diaminoheptanedioïque 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO235540010EA 54.5 EUR InStock
ACRO235540010 ACRO235540250 ACRO235540050
Acide 2,6-diaminoheptanedioïque 95%
Acide 2,6-diaminoheptanedioïque
Formule: C₇H₁₄N₂O₄
MW: 190,20 g/mol
Point de fusion: 300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002637
Numéro CAS: 583-93-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to tan Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94.0 to 106.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité