DL-Selenomethionine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: H-DL-Se-Met-OH, 2-Amino-4-(methylseleno)butyric Acid, 2-Amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
240770010 240770025 240775000
ACRO240770010EA 271 EUR InStock
ACRO240770010 ACRO240770025 ACRO240775000
DL-Selenomethionine 99+%
DL-Selenomethionine
Appearance: Colorless Glistening powder
Formule: C₅H₁₁NO₂Se
MW: 196,11 g/mol
Point de fusion: 265 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063089
Numéro CAS: 1464-42-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to off-white Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité