Sesame oil
Fournisseur: Thermo Scientific
241000010 241002500
ACRO241000010EA 105 EUR InStock
ACRO241000010 ACRO241002500
Sesame oil
Sesame oil
CAS No.: 8008-74-0
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.919 g/cm³
Point d'éclair: 255 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132243
Numéro CAS: 8008-74-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.915 to 0.923
Acid value ≤0.6 mg KOH/g
Peroxide value ≤10 meq/kg
Unsaponifiable matter ≤2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité