Peroxyde d'hydrogene-urée 35% H₂O₂/g (p/p) stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Urea hydrogen peroxide
241020010 241022500 241020051
ACRO241020010EA 141 EUR InStock
ACRO241020010 ACRO241022500 ACRO241020051
Peroxyde d'hydrogene-urée 35% H₂O₂/g (p/p) stabilisé
Peroxyde d'hydrogene-urée
1 g tablets, contains 35 wt% H2O2
Formule: CH₆N₂O₃
MW: 94,07 g/mol
Point de fusion: 75…85 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013119
Numéro CAS: 124-43-6
ONU: 1511
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Tablets
Stabilizer 1 % Sodium pyrophosphate
Titration with KMnO4 ≥33.5 % (H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité