Calcium pantothénate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
243300050 243301000 243305000
ACRO243300050EA 26.6 EUR InStock
ACRO243300050 ACRO243301000 ACRO243305000
Calcium pantothénate 98%
Calcium pantothenate
Appearance: White to almost white Powder
Formule: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002766
Numéro CAS: 137-08-6
EINECS: 205-278-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 8.2 to 8.6 % (Ca) On dried substance
Loss on drying ≤5.0 % (105°C, 3 h)
Specific optical rotation +25.0° to +27.5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) (On dried substance)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité