2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
243950050 243950250
ACRO243950050EA 77.7 EUR InStock
ACRO243950050 ACRO243950250
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
CAS No.: 21306-21-8
Formule: C₆Cl₆O
Point de fusion: 46…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019431
Numéro CAS: 21306-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 52 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité