Théophylline, anhydre 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
250310050 250312500 250310010
ACRO250310050EA 32.5 EUR InStock
ACRO250310050 ACRO250312500 ACRO250310010
Théophylline, anhydre 99+%
Theophyllin
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 270…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079619
Numéro CAS: 58-55-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité