Ethylmagnesium chloride 25% (p/p) 2.7 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
252578000 252571000
252578000.EA 286 EUR InStock
252578000. 252571000.
Ethylmagnesium chloride 25% (p/p) 2.7 M dans le THF, AcroSeal®
Ethylmagnesium chloride
CAS No.: 2386-64-3
Formule: C₂H₅ClMg
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000472
Numéro CAS: 2386-64-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 24 to 26 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité