Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: cis-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
255340050 255340250
ACRO255340050EA 220 EUR InStock
ACRO255340050 ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,153 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 34…38 °C
Densité: 1.15 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062805
Numéro CAS: 826-34-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité