L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone 95+%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO255570250EA 129 EUR InStock
ACRO255570250 ACRO255571000
L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone 95+%
L-(+)-Gulonic acid-gamma-lactone
Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064331
Numéro CAS: 1128-23-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥95.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +51° to +58° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité