Oxytetracycline, can be used as secondary standard
Fournisseur: Thermo Scientific
257705000 257700025
ACRO257705000EA 112 EUR InStock
ACRO257705000 ACRO257700025
Oxytetracycline, can be used as secondary standard
Étalons Étalons organiques
CAS No.: 79-57-2
MDL No.: MFCD00003700
GHS Symbols: GHS07, GHS08,
Melting Point: 183 °C (D)
Appearance: Light yellow to beige Crystalline powder
Storage Temperature: Ambient
Signal word: Warning
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité