Acide (1E)-N-(6-hydroxy-9H-purin-2-yl)éthanimidique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
258400010 258400050
ACRO258400010EA 61 EUR InStock
ACRO258400010 ACRO258400050
Acide (1E)-N-(6-hydroxy-9H-purin-2-yl)éthanimidique 99%
2-Acetamido-6-hydroxypurine
CAS No.: 19962-37-9
Formule: C₇H₇N₅O₂
Point de fusion: >260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078201
Numéro CAS: 19962-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité