Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate, Dimethyl (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (+)-2,3-O-Isopropylidene-D-tartaric Acid Dimethyl Ester
258440100 258440500
ACRO258440100EA 114 EUR InStock
ACRO258440100 ACRO258440500
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate 97%
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate
CAS No.: 37031-30-4
Formule: C₉H₁₄O₆
MW: 218,21 g/mol
Point d'ébullition: 139 °C (21hPa)
Densité: 1.15 g/cm³
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040504
Numéro CAS: 37031-30-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4386 to 1.4406 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +52° to +56° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité