L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
258600010 258605000 258600025
ACRO258600010EA 59.4 EUR InStock
ACRO258600010 ACRO258605000 ACRO258600025
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
Tampons Tampons pH
CAS No.: 1332-57-6
MDL No.: MFCD00036143
Appearance: Clear colourless solution
Storage Temperature: Ambient
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité