2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ibuprofen(±)-Ibuprofen
ACRO258610500EA 1330 EUR InStock
ACRO258610500 ACRO258610010 ACRO258610100
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,3 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010393
Numéro CAS: 15687-27-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité