2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
259700250 259700050 259702500
ACRO259700250EA 42.7 EUR InStock
ACRO259700250 ACRO259700050 ACRO259702500
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
CAS No.: 27503-81-7
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃S
MW: 274,29 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053007
Numéro CAS: 27503-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité