trans-(+)-Chrysanthemic acid 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO263635000EA 226 EUR InStock
ACRO263635000
trans-(+)-Chrysanthemic acid 99+%
trans-(+)-Chrysanthemic acid
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,236 g/mol
Point de fusion: 17…21 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 4638-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +13° to +15° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité