2-Thiénylméthanethiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Mercaptomethyl)thiophene, Thenyl Mercaptan
265110010 265110050
ACRO265110010EA 175 EUR InStock
ACRO265110010 ACRO265110050
2-Thiénylméthanethiol 98%
2-Thiénylméthanethiol
CAS No.: 6258-63-5
Formule: C₅H₆S₂
MW: 130,22 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (15 mmHg)
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00107135
Numéro CAS: 6258-63-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité