1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
265970010 265970050
ACRO265970010EA 93 EUR InStock
ACRO265970010 ACRO265970050
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Appearance: Light yellow to beige Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040276
Numéro CAS: 4721-98-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité