Imidazolidinyl urea 26 - 28% (sur base azote total)
Fournisseur: Thermo Scientific
268701000 268702500
ACRO268701000EA 93.4 EUR InStock
ACRO268701000 ACRO268702500
Imidazolidinyl urea 26 - 28% (sur base azote total)
Imidazolidinyl urea
CAS No.: 39236-46-9
Formule: C₁₁H₁₆N₈O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221482
Numéro CAS: 39236-46-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3.0 % (48 hrs) (vacuum, P2O5)
Sulfated ash ≤3.0 %
Solubility (3.0 g in 7.0 ml water) Clear colorless
pH 6.0 to 7.5 (1 % in water)
Nitrogen (N) 26.0 to 28.0 % (on dried basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité