1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, sodium salt hydrate mélange d'isomères
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, xsodium salt, Sodium-3,6-disulphonaphthalene-1-sulphonate
269010010 269012500
ACRO269010010EA 167 EUR InStock
ACRO269010010 ACRO269012500
1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, sodium salt hydrate mélange d'isomères
1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, sodium salt hydrate
CAS No.:
Formule: C₁₀H₇NaO₉S₃·xH₂O
MW: 390,34 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 19437-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
HPLC ≥90 % (mix of isomers)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité