Zinc-copper couple
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
271440250 271441000
ACRO271440250EA 72 EUR InStock
ACRO271440250 ACRO271441000
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Appearance: Grey-black Powder
Formule: CuZn
MW: 128,926 g/mol
Point de fusion: 500 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084851
Numéro CAS: 53801-63-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder
Copper (Cu) ≤2 %
Zinc (Zn) ≥98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité