3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
271720050 271720250 271721000
ACRO271720050EA 33 EUR InStock
ACRO271720050 ACRO271720250 ACRO271721000
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formule: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022384
Numéro CAS: 6126-22-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité