Tripropionin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Glycerol Tripropionate
275101000 275102500
ACRO275101000EA 26.9 EUR InStock
ACRO275101000 ACRO275102500
Tripropionin 97%
Tripropionin
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,29 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (2 mmHg)
Densité: 1.082 g/cm³
Point d'éclair: 162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027005
Numéro CAS: 139-45-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20/20°C) 1.082 to 1.088
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité