N-Boc-L-alanine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
275490100 275490500
ACRO275490100EA 35.9 EUR InStock
ACRO275490100 ACRO275490500
N-Boc-L-alanine 99+%
N-Boc-L-alanine
CAS No.: 15761-38-3
Formule: C₈H₁₅NO₄
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037225
Numéro CAS: 15761-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -25° to -27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité