Boc-sarcosine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-Sar-OH
275670050 275670250
ACRO275670050EA 27.5 EUR InStock
ACRO275670050 ACRO275670250
Boc-sarcosine 99+%
Boc-sarcosine
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formule: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,211 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037795
Numéro CAS: 13734-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité