N-Carbobenzyloxy-L-valine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO275940250EA 97.4 EUR InStock
ACRO275940250 ACRO275940050
N-Carbobenzyloxy-L-valine 99+%
N-Carbobenzyloxy-L-valine
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,3 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1149-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation -3.2° to -4.8° (20°C, 589 nm) (c=2, acetic acid)
Titration with NaOH ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité