(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
275960050 275960250
ACRO275960050EA 30.3 EUR InStock
ACRO275960050 ACRO275960250
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99+%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₁₇H₁₇NO₄
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020418
Numéro CAS: 1161-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +4.5° to +5.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, CH3COOH)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité