N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
276260050 276260010
ACRO276260050EA 197 EUR InStock
ACRO276260050 ACRO276260010
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride 97%
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Appearance: White to beige Adhering crystalline powder
Formule: C₃H₉NO
MW: 111,57 g/mol
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012599
Numéro CAS: 50632-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Adhering crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité