Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-2-formylbenzimidazole 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO276520010EA 99.8 EUR InStock
ACRO276520010
1-Methyl-2-formylbenzimidazole 99+%
1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder


Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,176 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142655
Numéro CAS: 3012-80-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
GC ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité