Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, soluble dans l'eau, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: D and C Yellow No. 10, Quinoline Yellow S, Quinaldine Yellow, Food yellow 13, CI 47005
277340250 277341000
ACRO277340250EA 131 EUR InStock
ACRO277340250 ACRO277341000
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, soluble dans l'eau, pur
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
CAS No.: 8004-92-0
Formule: C₁₈H₁₁NO₂.2NaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080727
Numéro CAS: 8004-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité